Documentos Principais
931624
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyOMe-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methoxy-2-pyridinebutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H24N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
432.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fmoc-L-H2PyOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informações legais
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)