Documentos
931659
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
448.47
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
crystals or chunks
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informações legais
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3