Documentos Principais
929980
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C16H28O2
Peso molecular:
291.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
chave InChI
FMGSKLZLMKYGDP-UXANGDFNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)