Documentos Principais
929956
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-3,4,23,24-13C4 solution
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C21H40O3
Peso molecular:
379.55
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
concentração
100 μg/mL in methanol
alteração de massa
M+3
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)