904287
Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC(O)=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
chave InChI
WVULKSPCQVQLCU-UBGSMHHYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)