Documentos Principais
92803
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
technical, ≥90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21N3Si3
Número CAS:
Peso molecular:
255.54
Beilstein:
2055568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482
densidade
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
chave InChI
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)