Documentos Principais
92790
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-triphenylcyclotrisiloxane
technical, mixture of isomers of cis and trans
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24O3Si3
Número CAS:
Peso molecular:
408.67
Beilstein:
2954104
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical
Formulário
liquid
Impurezas
~15% tetramer (2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane)
densidade
1.102 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H24O3Si3/c1-25(19-13-7-4-8-14-19)22-26(2,20-15-9-5-10-16-20)24-27(3,23-25)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3
chave InChI
HAURRGANAANPSQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)