Documentos Principais
926205
Sigma-Aldrich
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C78H106O12P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
1398.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
Aplicação
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®] is a ruthenium catalyst for asymmetric hydrogenation of olefins.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informações legais
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Selective and Scalable Synthesis of Sugar Alcohols by Homogeneous Asymmetric Hydrogenation of Unprotected Ketoses
Tindall J D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 60(2) (2020)