Documentos Principais
926116
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ts-DENEB
Sinônimo(s):
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 627,00
1 G
R$ 1.838,00
5 G
R$ 5.017,00
R$ 627,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 627,00
1 G
R$ 1.838,00
5 G
R$ 5.017,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H33ClN2O3RuS
Número CAS:
Peso molecular:
650.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 627,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+2].[S](=O)(=O)([N-][C@@H]([C@H](NCCOCc4ccc(cc4)C)c3ccccc3)c2ccccc2)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
chave InChI
INKUCOHLIHBSDN-ZAMYOOMVSA-M
Aplicação
(R,R)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Informações legais
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Taichiro Touge et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14960-14963 (2011-08-30)
Newly developed oxo-tethered Ru amido complexes (R,R)-1 and their HCl adducts (R,R)-2 exhibited excellent catalytic performance for both asymmetric transfer hydrogenation and the hydrogenation of ketonic substrates under neutral conditions without any cocatalysts to give chiral secondary alcohols with high