Documentos Principais
925497
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6
≥95%
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.206,00
500 MG
R$ 7.715,00
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.206,00
500 MG
R$ 7.715,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H40F10IrN4O2P
Número CAS:
Peso molecular:
1045.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
Aplicação
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chi Chip Le et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11938-11941 (2015-09-04)
In this study we demonstrate that molecular fragments, which can be readily coupled via a simple, in situ RO-C═OR bond-forming reaction, can subsequently undergo metal insertion-decarboxylation-recombination to generate Csp(2)-Csp(3) bonds when subjected to metallaphotoredox catalysis. In this embodiment the conversion