Documentos Principais
925241
Sigma-Aldrich
Prednisolone-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.121,00
R$ 3.121,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.121,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D4H24O5
Peso molecular:
364.47
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.13
R$ 3.121,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
chave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-MWGCXKGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)