924091
Alkyne-a-TCO
Sinônimo(s):
(R,E)-1-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)-trans-cyclooctene, Clickable axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Nível de qualidade
grupo funcional
(Alkyne)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Other new a-TCOs:
- NHS ester-a-TCO (924075)
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3