922676
Graphene nanoribbon
oxidatively splitted from CNT
Sinônimo(s):
GNRs, Graphene nanoribbon made by oxidative splitting of CNT
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Made by oxidative splitting of CNT
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% carbon basis (EA)
tamanho
≥0.0002 mm , Nanoribbon
Largura
≥200 nm , Nanoribbon
cadeia de caracteres SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
chave InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)