921572
Aluminum doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 3.5 cP , work function 4.3 eV
Sinônimo(s):
Al:ZnO ink, Al:ZnO nanoparticle dispersion, Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
suspension
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
2.5 wt. %
função de trabalho
4.3 eV
viscosidade
3.5 cP
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Al][Zn]=O
InChI
1S/Al.O.Zn
chave InChI
PZVKIZCGFVBSGD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is used as Optical Spacers in Color-Tuned Highly Efficient Organic Solar Cells and has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Annealing temperature 80-120°C.
Nota de preparo
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
- Post-treatment: Annealing of deposited Al-doped ZnO films at 80-120°C
- Thickness optimization may be necessary
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.