807613
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -4.3eV
Sinônimo(s):
Avantama N-10-Jet, Nanograde N-10-Jet, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
Formulário
dispersion
concentração
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
função de trabalho
-4.1--4.5 eV
cor
translucent brownish
tamanho de partícula
8-16 nm
viscosidade
8-14 cP
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.