Documentos Principais
91716
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyloxazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H24NOP
Número CAS:
Peso molecular:
373.43
Beilstein:
5879302
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (CHN)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −48±3°, c = 1% in chloroform
pf
85-90 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m1/s1
chave InChI
OUQSAXROROGQEE-JOCHJYFZSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)