915696
Lead(II) bromide
Anhydrobeads™, 99.999% trace metals basis, (perovskite grade)
Sinônimo(s):
Lead bromide, Lead dibromide, Plumbous bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
p.e.
892 °C (lit.)
pf
371 °C (lit.)
densidade
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.