Documentos Principais
91376
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1-butanol
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-7(2)5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
QCTOLMMTYSGTDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)