Documentos Principais
913448
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-P
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
aplicação(ões)
advanced drug delivery
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
NanoFabTx reagent, Stabilizer-P is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (920436, 915408), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-P is a polymer stabilizer.
Aplicação
NanoFabTx reagent, Stabilizer-P can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (920436, 915408).
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)