911135
TU-3
Sinônimo(s):
4,4′-(2λ4δ2-benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole-4,8-diyldi-5,2-thiophenediyl)bis[2-dodecylbenzonitrile], 4,8-Bis [5-(4-cyano-3-alkylphenyl)-2-thienyl] benzo[1,2-c:4,5-c′] bis [1,2,5] thiadiazole
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Decomposition temperature: 371 °C (Decomposition start temperature)
mobility = 2.3 cm2 / Vs (@Vsd=100V)
on / off ratio = 107
Structure: BG-TC @ SiO2 / Si
electrode: Au
film: TU-3 / CHCl3 spin coat
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
peso molecular
897.33 g/mol
cor
dark green
pf
291 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
This material achieves a high electron mobility of 2.3 cm2/Vs or more in transistors, making it highly suitable for this application. The mobility of amorphous silicon used in general LCDs and other applications is about 0.5-1cm2/Vs.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Conteúdo relacionado
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
A eletrônica orgânica utiliza condutores e semicondutores orgânicos para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, diodos orgânicos emissores de luz e transistores orgânicos de efeito de campo.