910740
Titanium aluminium carbide 312
≥90%, ≤200 μm particle size
Sinônimo(s):
MAX Phase 312, Ti3AlC2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
cor
dark gray
tamanho de partícula
≤200 μm
Categorias relacionadas
Aplicação
MAX phases are important precursors for synthesizing MXene, a highly conductive 2-dimentional nanomaterial. MXenes are produced by selective etching of the A element from the MAX phases. It combine the metallic conductivity of transition metal carbides with the hydrophilic nature of their hydroxyl or oxygen terminated surfaces.[3] Ti3AlC2 MAX phase is one of the most used MAX phase for MXene (Ti3C2Tx).[4]
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?