Documentos Principais
908487
Sigma-Aldrich
N-(tert-butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
≥95%
Sinônimo(s):
Alexanian xanthylation reagent
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.245,00
R$ 1.245,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.245,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14F5NO2S2
Peso molecular:
387.39
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
R$ 1.245,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
pf
46-48 °C
grupo funcional
amine
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
As reported by the Alexanian laboratory, this reagent is used for site-selective, intermolecular decarboxylative xanthylation leading to the rapid diversification of carboxylic acids. Once installed, the xanthate group provides direct access to diverse product analogues via several aliphatic C-H transformations, including halogenation, deuteration, vinylation, hydroxylation. Product is best stored in foil-wrapped vials in the freezer when not in use; however, it can be weighed out on the bench without risk of decomposition.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)