Documentos Principais
907324
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-photo-proline
≥95%
Sinônimo(s):
(S)-5-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, (S)-5-Fmoc-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, Diazirine amino acid, Photo-Pro, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
363.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
113-116 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fmoc-L-photo-proline is a diazirine-containing, Fmoc-protected proline amino acid and multifunctional probe building blocks. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An unprotected version is also available as 907286.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)