907146
Styrene
contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
Sinônimo(s):
Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
914 °F
contém
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Lim. expl.
6.1 %
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
145-146 °C (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
32 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)