905968
Gold nanorods
10 nm diameter, Cy3 and streptavidin functionalized, powder
Sinônimo(s):
Cy3 labeled gold nanorods, Cy3 tagged gold nanorods, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles, Au nanorods, Gold nanorod
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanorod
powder
diâmetro
10 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)