905577
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and biotin functionalized, powder
Sinônimo(s):
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanospheres
powder
tamanho de partícula
15 nm
λmax
554 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.