Documentos Principais
905526
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H9NO2
Peso molecular:
104.11
Código UNSPSC:
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)