Documentos Principais
904597
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % D, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-1,3-15N2, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.454,00
50 MG
R$ 15.848,00
R$ 5.454,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.454,00
50 MG
R$ 15.848,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC44DH60N4O9PSi
Peso molecular:
863.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.13
R$ 5.454,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(NC(C([2H])=[13CH]5)=O)=O
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(
chave InChI
SKNLXHRBXYGJOC-SVXGHUKJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)