Documentos Principais
903213
Sigma-Aldrich
(2-Pyrenyl)benzenebutenoic acid
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 70.126,00
R$ 70.126,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 70.126,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H18O2
Peso molecular:
362.42
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
R$ 70.126,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Descrição geral
Linker molecule for conjugation of biomolecules to graphene.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)