902012
Molybdenum disulfide suspension
avg. no. of layers, < 3
Sinônimo(s):
2D-Moly sulfide dispersion, 2D-Molybdenum disulfide dipsersion with nonionic surfactant, 2D-Molybdenum disulfide dispersion, Moly sulfide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
50-1000 nm
thickness < 3 layers
forma
liquid
Características
avg. no. of layers< 3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
5 mg/mL in H2O
categoria alternativa mais ecológica
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.