Documentos Principais
901584
Sigma-Aldrich
15-Crown-5 solution
1 M in THF
Sinônimo(s):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
About This Item
Fórmula linear:
C10H20O5
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
concentração
1 M in THF
densidade
0.930 g/mL
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
chave InChI
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18.88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)