Documentos Principais
90145
Sigma-Aldrich
Triisobutylmethylphosphonium tosylate
≥95.0% (31P-NMR)
Sinônimo(s):
Methyltriisobutylphosphonium tosylate
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CHCH2]3P(CH3)CH3C6H4SO3
Número CAS:
Peso molecular:
388.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (31P-NMR)
densidade
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)C[P+](C)(CC(C)C)CC(C)C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)