Documentos
901411
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(CO2C2D5)2
Número CAS:
Peso molecular:
236.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
chave InChI
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2