Documentos Principais
901192
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulário:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)