Documentos Principais
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
Sinônimo(s):
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.719,00
R$ 1.719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.719,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C63H66IrN3
Número CAS:
Peso molecular:
1057.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 1.719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Nível de qualidade
Formulário
solid
cor
red
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
InChI
1S/3C21H22N.Ir/c3*1-2-3-4-5-8-17-11-13-19(14-12-17)21-20-10-7-6-9-18(20)15-16-22-21;/h3*6-7,9-13,15-16H,2-5,8H2,1H3;/q;;;+3
chave InChI
FHDHOHBBTMTVSN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)