Documentos Principais
900923
Sigma-Aldrich
Ritonavir-d6
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
Ritonavir-13-[2-(1-methyl-d3,ethyl-2-d3)]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37D6H42N6O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
726.98
Código UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@@](C(C([H])([H])[H])([H])C([H])([H])[H])([H])N([H])C(N(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])SC(C(C([2H])([2H])[2H])([H])C([2H])([2H])[2H])=N1)=O)N([H])[C@](C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])[C@](N([H])C(OC(
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)