Documentos Principais
900767
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.132,00
R$ 1.132,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.132,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C76H88Br2S4
Número CAS:
Peso molecular:
1289.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
R$ 1.132,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>98%
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c([s]c(c2)Br)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)Br)(c9ccc(cc9)CCCCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCCCC
chave InChI
UAWFFGBGMOAHKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)