Documentos Principais
900729
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-p-toluic-carboxy-13C acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC7H5F3O2
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
powder
pf
220 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)/i7+1
chave InChI
SWKPKONEIZGROQ-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)