Documentos Principais
900625
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone diol
average Mn 10,000
Sinônimo(s):
Diethylene glycol-initiated polycaprolactone, Polycaprolactone oxydiethylene ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.326,00
R$ 1.326,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.326,00
About This Item
Fórmula linear:
C4H8O3(C6H10O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.326,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 10,000
temperatura de transição
Tm 57-62 °C (experimental)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Polycaprolactone diol is a biodegradable, ε-caprolactone-based polymer for use in biomedical research applications. Due to the synthetic method used, this material features two terminal hydroxyl units, allowing it to be readily functionalized or used in the synthesis of more complex polymers (e.g. polyurethanes) for applications such as shape-memory materials. Due to the high aliphatic content and molecular weight, polycaprolactone diol features increased stability in vivo and high Tg, respectively.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
A novel degradable polycaprolactone networks for tissue engineering.
Kweon HY, et al.
Biomaterials, 801-808 (2003)
Preparation and characterization of highly porous biodegradable polyurethane scaffolds for soft tissue applications.
Guan J, et al.
Biomaterials, 3961-3971 (2005)
Injectable polymeric biomaterials: a brief review.
Dou J, et al.
Materials Technology: Advanced Performance Materials, B273-B282 (2015)