Documentos Principais
900566
Sigma-Aldrich
Potassium 3-(hydroxy)benzoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BF3KO2
Peso molecular:
228.02
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
Aplicação
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench-, air-, and moisture-stable reagents for rapid chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Acylboranes: synthetic strategies and applications.
Scharnagl F K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(8), 1738-1752 (2017)