Documentos Principais
900529
Sigma-Aldrich
Doped graphene
phosphorus-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinônimo(s):
P-Doped graphene
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.625,00
R$ 1.625,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.625,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
R$ 1.625,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Phosphorus-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Ensaio
≥95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
Características
avg. no. of layers 1 ‑ 5
composição
Carbon, 85-95%
Oxygen, <7.5%
Phosphorus, 1.0-3.0%
área da superfície
>500 m2/g , BET
Descrição geral
Typical thickness: 1-5 layers.
Typical size : 0.5-5 μm.
Aplicação
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phosphorus-doped graphene nanosheets as efficient metal-free oxygen reduction electrocatalysts.
Li R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(25), 9978-9984 (2013)
Chenzhen Zhang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(35), 4932-4937 (2013-07-19)
We develop a simple and economical thermal annealing method for the synthesis of phosphorus-doped graphene, which exhibits remarkable electrocatalytic activity towards the oxygen reduction reaction and enhances the electrochemical performance as an anode material for lithium ion batteries. The experimental
Artigos
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials