Documentos Principais
900490
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Sinônimo(s):
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
About This Item
Código UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Formulário
nanourchin
prazo de validade
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
condição de armazenamento
protect from light
tamanho de partícula
50 nm
λmax
585 nm
grupo funcional
NHS ester
Informações legais
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.