900431
SGA 545 100 isiphor
Sinônimo(s):
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Halogen free, Br<700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
tamanho de partícula
11-13 μm (D50)
17.5-19.5 μm (D90)
5.5-7.5 μm (D10)
fluorescência
λem 544 nm±1 nm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)