900427
SGA 521 100 isiphor
Sinônimo(s):
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Halogen free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
tamanho de partícula
12.5-14.5 μm (D50)
20-22 μm (D90)
6-8 μm (D10)
fluorescência
λem 521 nm±1 nm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)