Documentos Principais
900395
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Cl13COOCH2CH3
Peso molecular:
109.52
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)