Documentos
900385
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt solution, Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt solution, dTMP-13C10,15N2 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C10H1315N2Na2O8P
Peso molecular:
378.09
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3