Documentos Principais
900320
Sigma-Aldrich
Dyed poly(dioxanone)
viscosity 1.5 dL/g 
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
(C4H6O3)n
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116100
Formulário
chips or granules
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2
chave InChI
VPVXHAANQNHFSF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Main features of p-dioxanone, glycolide and lactide based copolymers
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.