Documentos Principais
900297
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 1.5 dL/g 
Sinônimo(s):
PCL
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C6H10O2)nCH3
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
chips or granules
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de transição
Tm 65-70 °C (experimental)
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
chave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.