900218
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 600 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Formulário
dispersion
concentração
5 mg/mL in toluene
λmax
585
fluorescência
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.