900015
Trimethylpentafluoroethylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.325
densidade
1.095 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F5Si/c1-11(2,3)5(9,10)4(6,7)8/h1-3H3
chave InChI
MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 5-bromo-2-(perfluoroethyl)quinoline
- 8-methoxy-2-(perfluoroethyl)quinoline
- 1-(perfluoroethyl)isoquinoline
- 8-(tert-butoxy)-5,7-dichloro-2-(perfluoroethyl)quinolone
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup - (calculated)
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup - (calculated)
Conteúdo relacionado
The major research interests of Prof. Jinbo Hu's lab include the development of new fluorination reagents and reactions, especially the difluoromethylation, difluoromethylenation, and monofluoromethylation methods.